Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsmärkta tvättflaskor
Produktkod. 11532473 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
För användning med (applikation):
Aceton
Acetone
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Toluene
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11532473
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerhetsetiketten inkluderar Department of Transportation (DOT) och National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler. Inkluderar även Chemical Abstract Service (CAS)-nummer, skyddsutrustningssymboler och målorganinformation.
Inkluderar Department of Transportation (DOT) och National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler. Fisherbrand™ Säkerhetsmärkta tvättflaskor inkluderar även Chemical Abstract Service (CAS)-nummer, skyddsutrustningssymboler och målorganinf.
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Use only with solvents compatible with LDPE
Beställningsinfo
Available in cases of six, all with the same label, or in a six-bottle assortment: one 500mL bottle each of acetone, ethanol, isopropanol, methanol, toluene and water.
Specifikationer
Kapacitet 17 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Färg Natural
För användning med (applikation) Deionized Water
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Blue
Certifikat och efterlevnad OSHA 29 CFR 1910.1200
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Wide
Form Cylindrical
Produkttyp Wash Bottle
Kemisk etikett Deionized Water
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 53 mm
Förslutningstyp Polypropylene Closure
Genom förslutningsdispenseringen Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable