Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsmärkta tvättflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
För användning med (applikation):
Aceton
Acetone
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Toluene
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Inkluderar Department of Transportation (DOT) och National Fire Protection Association (NFPA ) koder och symboler. Fisherbrand™ Säkerhetsmärkta tvättflaskor inkluderar även Chemical Abstract Service (CAS)-nummer, skyddsutrustningssymboler och målorganinf.
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Use only with solvents compatible with LDPE
Beställningsinfo
Available in cases of six, all with the same label, or in a six-bottle assortment: one 500mL bottle each of acetone, ethanol, isopropanol, methanol, toluene and water.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 17 oz., 500 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 17 oz. |
| Färg | Natural |
| För användning med (applikation) | Isopropanol |
| Material | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Yellow |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Förslutning ingår | Yes |
| Visa mer |