Läs mer
Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles
Produktkod. 12369195 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Kemisk etikett:
Acetone
Assorted
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Sodium Hypochlorite
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12369195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
  • Valve allows dispensing of wash bottle in an upright or inverted position
  • Wide mouth 53mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent LDPE bottles with PP valves; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm
Uppfyllande
Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Natural
Material LDPE
Stängningsfärg Natural
Certifikat och efterlevnad OSHA 29 CFR 1910.1200
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Form Cylindrical
Produkttyp Wash Bottle
Kemisk etikett Ethanol
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 53 mm
Förslutningstyp Polypropylene Closure
Genom förslutningsdispenseringen Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable