Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Ladda om tomma ställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4332209 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
10 till 20μ L
1250μ L
200 till 300μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11993456
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand SureOne universella pipettspetsar
  • Insatser (ingår ej) sitter jämnt med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Naggad spänne utformad för att hålla locket öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Säkert låsspärr möjliggör enhandsöppning och stängningsförmåga öppnas —inte när den tappas
  • Säker snäppdesign håller insatsen på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
Beställningsinfo
Insatser ingår ej; måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tomt ställ
Håller Pipetttips
Storlek 1250μ L
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.