Läs mer
Fisherbrand™ Translucent White Wash Bottles
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
- LDPE with one-piece polypropylene screw cap and nozzle
- Tip may be cut back to increase flow
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Translucent |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 6 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutning ingår | Yes |
| Disponibel | Reusable |
| Graderad | No |
| Visa mer |