Läs mer
Fisherbrand™ Translucent White Wash Bottles
Produktkod. p-45828 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11532463
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE with one-piece polypropylene screw cap and nozzle
  • Tip may be cut back to increase flow
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Translucent
Material LDPE
Antal per förpackning 6
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Economy Wash Bottle
Kemisk etikett Blank
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 28 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable