Läs mer
Fisherbrand™ Tvätta flaskor med justerbar spruta
Produktkod. 11795873 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
240 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11795873 1000 mL Varje
11714356 240 mL Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11795873
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera varma/kalla, vattenhaltiga/lösningsmedelsbaserade lösningar
Hantera varma/kalla, vattenhaltiga/lösningsmedelsbaserade lösningar med hjälp av Fisherbrand™ Tvätta flaskor med justerbar spruta.
Fullt justerbart spraymönster: 'fin dimma' för TLC tallrikar; ''nål'' för att skölja glasvaror; ''big stream'' för kraftfull stråle som behövs för att tvätta filter.
  • Flaskan är gjord av högdensitetspolyeten
  • Sprutan är av polypropen
  • Trigger möjliggör enhandskontrollerad leverans med lätt tryck
  • Graverade markeringar visar hur mycket vätska som finns kvar
  • Squatformen tar lite bänkutrymme och säkerställer en låg tyngdpunkt
Specifikationer
Kapacitet 33,8 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Vitt
Beskrivning
Dip-tube har ett lättåtkomligt filter för att förhindra igensättning. Dubbelhövdad design, med sidofyllningsöppning säkerställer föroreningsfria lösningar.
Inkluderar Justerbar spruta av polypropen
Material HDPE
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Gängad
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Bredd (engelska) 8,5 tum
Längd (engelska) 10,25 tum
Höjd (engelska) 4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek För 1000 ml flaska
Diameter (metrisk) 21.59 cm
Förslutningstyp Gängad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Form Sitta på huk
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Sprayflaska