Läs mer
Fisherbrand™ Tvätta flaskor med justerbar spruta
Produktkod. p-45561 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
240 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Produktkod. 11714356
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera varma/kalla, vattenhaltiga/lösningsmedelsbaserade lösningar
Hantera varma/kalla, vattenhaltiga/lösningsmedelsbaserade lösningar med hjälp av Fisherbrand™ Tvätta flaskor med justerbar spruta.
Fullt justerbart spraymönster: 'fin dimma' för TLC tallrikar; ''nål'' för att skölja glasvaror; ''big stream'' för kraftfull stråle som behövs för att tvätta filter.
  • Flaskan är gjord av högdensitetspolyeten
  • Sprutan är av polypropen
  • Trigger möjliggör enhandskontrollerad leverans med lätt tryck
  • Graverade markeringar visar hur mycket vätska som finns kvar
  • Squatformen tar lite bänkutrymme och säkerställer en låg tyngdpunkt
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 240 ml
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Vitt
Inkluderar Justerbar spruta av polypropen
Material HDPE
Kvantitet 3/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Gängad
Form Sitta på huk
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Produkttyp Sprayflaska
Bredd (engelska) 8,25 tum.
Längd (engelska) 10,5 tum
Höjd (engelska) 4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek För 240 ml flaska
Diameter (metrisk) 20.955 cm
Förslutningstyp Gängad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras