Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11917974 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
38mm
43 mm
53 mm
53mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Halsfinish unitSize
11917974 125 mL 38mm Paket med 500
11947964 250 mL 43 mm -
11907964 500 mL 53 mm Paket med 125
11987924 1000 mL 53mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11917974
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Bulkförpackad –för bekväm vätskeprovtagning, transport och lagring
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Styv och genomskinlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Genomskinligt
Material HDPE
Halsfinish 38mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Produkttyp Provflaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock