Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor med bred mun
Produktkod. 11947964 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
38mm
43 mm
53 mm
53mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Förpackningsstorlek
11947964 250 mL 43 mm -
11917974 125 mL 38mm Paket med 500
11907964 500 mL 53 mm Paket med 125
11987924 1000 mL 53mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11947964
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Bulkförpackad –för bekväm vätskeprovtagning, transport och lagring
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Styv och genomskinlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Material HDPE
Halsfinish 43 mm
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr 1606319 och 1606321
Produkttyp Provflaska med bred mun