Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | HDPE |
| Halsfinish | 53mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 53 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |