Läs mer
Velp Scientifica™ FIWE 3 Fiberanalysator
BIOPHARMA
Produktkod. 15688135 Handla allt Velp Produkter
Change view
Håller:
3 prover
Produktkod. Håller
15688135 3 prover
1 options
Produktkod. 15688135 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA30520201
Beräknad leverans: 28-10-2026
En helautomatisk analysator för bestämning av råfiber och tvättmedel enligt officiella referensmetoder som kräver minimal operatörstid, unikt användargränssnitt och molnuppkoppling.
  • Utför enstaka eller flera extraktioner inklusive koknings-, sköljnings- och filtreringssteg med maximal reproducerbarhet
  • Lämplig för råfiberextraktion, konventionellt känd som en osmältbar rest
  • Ingen provöverföring förhindrar eventuell provförlust
  • Deglar kan också användas som provkärl under vägning, torkning och tvättning
  • Förvärm helt enkelt reagenserna med RC2 Hot Plate (ingår) och häll dem direkt i systemet
  • Ett extremt effektivt värmeelement påskyndar analysen, vilket säkerställer snabb uppvärmning av provet
  • Analysatorer i FIWE-serien minskar den tid som krävs för analys till två timmar, jämfört med sex timmar för den manuella proceduren
Specifikationer
Håller 3 prover
Material Epoxilackerat rostfritt stål
Inkluderar FIWE 3, RC 2, värmesköld, PVC-rör, glasreagensflaska (2), P2-glasdegel (3), degeltång, degelhållare och inloppsrör
För användning med (applikation) Fiberanalys: Weende-metod, Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF) och Acid Detergent Lignin (ADL)
Höjd (metrisk) 62 cm
Längd (metrisk) 39 cm
Bredd (metrisk) 53 cm
Vikt (metrisk) 35 kg