Läs mer
Velp Scientifica™ FIWE 6 råfiberanalysator
BIOPHARMA
Produktkod. 11775714 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 x 0,5 till 3 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11775714 6 x 0,5 till 3 g Varje
1 options
Produktkod. 11775714 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA30520200
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder förvärmda reagenser för fiberanalys enligt Weende, Van Soest och andra officiella metoder. Velp Scientifica™ FIWE 6 Raw Fiber Analyzer mäter fiberkoncentrationen som råfiber som fortfarande mäter pektin.
Hög prestanda
  • Snabbanalys - 2 timmar mot 6 timmar med manuella system
  • Pålitliga resultat
  • Hög reproducerbarhet
  • Mottryckspump förhindrar igensättning av deglar
Mångsidig
  • Total råfiberextraktion med Weende-teknik
  • Neutral och sur tvättmedelsfiber med NDF, ADF, Van Soest extraktioner
  • Sur detergent ligninextraktion med ADL och Van Soest metoder
  • Fiberfraktionsanalys (cellulosa, hemicellulosa och pektin)
  • Länkar kokning, sköljning och filtrering
  • Enstaka eller flera prover kan bearbetas
Fullständigt system
  • Reagensförvärmning på RC 2 kokplattor (medföljer)
  • Samma deglar som används för vägning, torkning och tvätt - ingen förlust
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 x 0,5 till 3 g
Material Epoxilackerat rostfritt stål
Inkluderar Digital timer med akustisk signal: 0 till 99 minuter
För användning med (applikation) Varma och kalla extraktioner
Kvantitet 1 st
Höjd (metrisk) 620 mm
Längd (metrisk) 390 mm
Bredd (metrisk) 760 mm
Vikt (metrisk) 40 kg
Elektriska krav 230 V 50 Hz 1200 w