Läs mer
Velp Scientifica™ FIWE6 råfiberextraktor
BIOPHARMA
Produktkod. 15599341 Handla allt Velp Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15599341 105 mm Varje
1 options
Produktkod. 15599341 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA30530200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85885.00 SEK
    81292.33 SEK / Paket med 1
    Save 4592.67 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-03-2027
Velp Scientifica™ FIWE6 Raw Fiber Extractor som använder förvärmda reagenser för fiberanalys enligt Weende, Van Soest och andra officiella metoder.
Hög prestanda
  • Snabb analys– 2 timmar mot 6 timmar med manuella system
  • Pålitliga resultat
  • Hög reproducerbarhet
  • Mottryckspump förhindrar igensättning av deglar
Mångsidig
  • Total råfiberextraktion med Weende-teknik
  • Neutral& sur tvättmedelsfiber med NDF, ADF, Van Soest extraktioner
  • Surt detergent ligninextraktion med ADL& Van Soest metoder
  • Fiberfraktionsanalys (cellulosa, hemicellulosa& pektin)
  • Länkar kokning, sköljning och filtrering
  • Enstaka eller flera prover kan bearbetas
Fullständigt system
  • Reagensförvärmning på RC 2 kokplattor (medföljer)
  • Samma deglar som används för vägning, torkning& tvättning– ingen förlust
Specifikationer
Material Epoxilackerat rostfritt stål
Inkluderar Värmesköld, 6 glas degel P2, RC2 värmeplatta, reagensglasflaska, Puncerm degelhållare, inloppsrör
För användning med (applikation) Analys av råfiber
Höjd (metrisk) 105 mm
Bredd (metrisk) 760 mm
Vikt (metrisk) 40 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz