Läs mer
Invitrogen™ FIXERA& PERM™ Cellpermeabiliseringskit
FIXERA& PERM™ Cellpermeabiliseringskit
1336.00 SEK - 3675.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsreagens
Produktlinje FIXERA& PERM™
Frakt skick Rumstemperatur
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Antal tester Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Antal tester Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10324023
Visa dokument
Invitrogen™
GAS003
50 tester
1336.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10334023
Visa dokument Kampanjdetaljer
Invitrogen™
GAS004
200 tester
3675.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit används i flödescytometri för att fixera och permeabilisera celler i suspension, vilket möjliggör åtkomst av antikroppar till intracellulära mål utan att ge avkall på spridningsegenskaper.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är:
  • Flexibel —kompatibel med flera provtyper och cellulära antigener
  • Robust —spridningsmönster av celler opåverkade
  • Effektiv —samtidig detektering av intracellulära och ytmarkörer
    Se en urvalsguide för alla tillgängliga FIX & PERM™ produkter och produkter relaterade till provberedning (inklusive celllys- och konserveringslösningar, blockerande reagenser och information om användningen av Dynabeads™ cellseparationsprodukter för cellisolering).
    FIX & PERM™ formeln var speciellt utformad för att minska bakgrundsfärgning och möjliggöra samtidig tillsats av fluorokrommärkta antikroppar under permeabiliseringssteget. FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är lämpligt för olika biologiska prover och har validerats för användning med cellinjer, helblod och benmärg. FIX & PERM™ kit har visat sig exakt identifiera tidigare odetekterbara intracellulära markörer. Till skillnad från andra fixerings- och permeabiliseringsreagens som finns på marknaden, är FIX & PERM™ färgningsprotokollet lämnar de morfologiska spridningsegenskaperna hos cellerna intakta.
    Hur det fungerar
    FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit innehåller 2 reagenser: Fixeringsmedium (medium A) och permeabiliseringsmedium (medium B). Celler inkuberas i 15 minuter vid rumstemperatur med fixeringsmedium, tvättas och inkuberas sedan med permeabiliseringsmediet och fluorokrommärkt antikropp. Fixeringsmedium och permeabiliseringsmedium finns också tillgängliga separat (kat. nr. GAS001S100 & GAS002S100).
  • Specifikationer
    Specifikationer
    Fixerings-/permeabiliseringsreagens
    FIXERA& PERM™
    Rumstemperatur
    Filmer
    SDS
    Dokument
    Dokument
    Produktspecifikationer
    Endast för forskning. Ej för diagnostik.
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    Invitrogen™ FIXERA& PERM™ Cellpermeabiliseringskit