Läs mer
Fisherbrand™ Fixed Speed Vortex Mixer
Vortexblandare med fast hastighet börjar blandas när huvudet trycks ned.
3515.00 SEK
Specifikationer
Bana | 4.9 mm |
---|---|
Wattal | 135 W |
Produkttyp | Fixed Speed Vortex Mixer |
Höjd (engelska) | 5 tum |
Höjd (metrisk) | 12.7 cm |
Produktkod | Brand | Hastighetsintervall | Spänning | Amperage | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Hastighetsintervall | Spänning | Amperage | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
15706969
|
Fisherbrand™
80863024 |
2500 rpm | 230 V | 0,6 A |
3515.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 14-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
Beskrivning
Vortexblandare med fast hastighet börjar blandas när huvudet trycks ner. Hastigheten är fixerad vid fullt varvtal för att ge kraftfull vortexning av prover.- Användning av pekläge
- Fast höghastighetsblandning
- Mixern innehåller både kopphuvud och 3 tums huvud med lock
- Hastighetsområde: 3200 rpm
- Orbit: 4,9 mm
- Kontroller: Inga
- Övergripande mått: 4,8 L x 6,8 W x 4,8 tum H (12,2 x 17,3 x 12,2 cm)
- 5 års garanti
Specifikationer
4.9 mm | |
Fixed Speed Vortex Mixer | |
12.7 cm | |
12.1 cm | |
4.5 kg | |
4.5 kg |
135 W | |
5 tum | |
20.2 cm | |
10 lb. | |
10 lb. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Fixed Speed Vortex Mixer