Läs mer
Labconco™ FlaskScrubber™ Vantage™ Glasbrickor
BIOPHARMA
Produktkod. 17172322 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Amperage:
11 A
16,5 A
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Amperage
17172322 16,5 A
17162322 11 A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17172322 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 422101013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255585.00 SEK
    221403.90 SEK / Paket med 1
    Save 34181.10 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Mångsidiga och effektiva glasbrickor designade för effektiv och konsekvent tvätt av glas med smal hals och allmän laboratorieutrustning i kritiska tvättmiljöer.
Labconco FlaskScrubber™ Vantage Glasbrickor är designade för effektiv och konsekvent tvätt av glasvaror med smal hals och labbartiklar för allmänt bruk i kritiska miljöer som till exempel farmaceutiska laboratorier. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder– säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring. Vantage modeller når maximalt 93° C tvätttemperatur och övervaka vattnets renhet med en standard konduktivitetssensor.
FlaskScrubber Vantage modeller använder HEPA-filtrerad forcerad luftspindelinjektion och SpeedVent värmehanteringsteknik för att snabbt torka laboratorieartiklar. Alla Vantage modeller inkluderar ett 36-platsers nedre spindelställ, doseringspumpar för flytande tvättmedel och syraneutraliserande sköljning och ett fönster för visning av partier. Vantage modeller kan utrustas med ett brett utbud av insatser och extra ställ för att rymma alla typer av laboratorieartiklar.
  • Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
  • Flexibel design tillåter användning av spindelinsprutning och standardställ
  • Max tvätttemperatur 93° C tar bort tuffa föroreningar
  • Konduktivitetssensor och HEPA-filtrerad forcerad luftspindeltorkning med SpeedVent-teknik
  • Hållbar typ 304 rostfri kammare och ställ och diskmedelsförvaringsskåp
  • Spindelinsprutningsställ för 36 platser ingår
  • Flytande tvättmedel och syraneutraliserande spolglanspumpar ingår
Specifikationer
Beskrivning FlaskScrubber Vantage Glasbricka
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål (304)
Produkttyp Diskmaskin för laboratorieglas
Flödeshastighet Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Max. Tryck 120 psi (inlopp)
Min. Renat vattentryck Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor
Volym (engelska) 6,73 fot3 kammarvolym
Volym (metrisk) 190,6 l kammarvolym
Tvättcykler 12 program med 1 till 9 totala cykler
Vattenförbrukning Så lite som 12,9 l
Stil Fristående FlaskScrubber Vantage Glasbricka med fönster
Certifikat och efterlevnad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
För användning med (applikation) Idealisk för högskolor och universitet, statliga, farmaceutiska och industriella laboratorier eller alla anläggningar som använder återanvändbara glasvaror
Inkluderar Nedre spindelställ
Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Rekommenderas 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Max. 160 °F
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Max. 71 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) rekommenderas 49 °C
Djup (engelska) 27,8 tum
Djup (metriskt) 70.6 cm
Mått (D x B x H) Inredning 27,8 x 32,2 x 32,2 till 36,1 tum.
Höjd (engelska) 32,2 till 36,1 tum.
Höjd (metrisk) 81,8 till 91,7 cm
Bredd (engelska) 32,2 tum.
Bredd (metrisk) 81.8 cm
Vikt (engelska) Frakt 294 lb.
Vikt (metrisk) Frakt 133.4 kg
Amperage 16,5 A
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Spänning 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz