Läs mer
Flecainide Acetate, 98%, Thermo Scientific™
Sodium channel blocker
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63527.MC
Kvantitet 100mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15445739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.47 SEK
    1598.65 SEK / 100mg
    Save 181.82 SEK
    10% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in dilute acetic acid, dimethyl sulfoxide, ethanol, methanol and water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
54143-56-5
474.4
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
41022
acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
C19H24F6N2O5
MFCD00214290
flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
CHEBI:5091
CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Specifica
Flecainide acetate
C19H24F6N2O5
100mg
flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
41022
474.4
54143-56-5
MFCD00214290
14,4098
Soluble in dilute acetic acid,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and water.
CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
474.4
CHEBI:5091
98%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.