Läs mer
Flecainide Acetate, 98%, Thermo Scientific™
Sodium channel blocker
1598.65 SEK - 8045.49 SEK
Kemiska identifierare
CAS 54143-56-5
Molekylformel C19H24F6N2O5
Molekylvikt (g/mol) 474.4
MDL-nummer MFCD00214290
InChI-nyckel RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
PubChem CID 41022
ChEBI CHEBI:5091
IUPAC-namn acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
LEDER CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15445739
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63527.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1780.47 SEK
1598.65 SEK / 100mg
Save 181.82 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15435739
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63527.03
1g
8045.49 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in dilute acetic acid, dimethyl sulfoxide, ethanol, methanol and water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and heat.
Specifikationer
Kemiska identifierare
54143-56-5
474.4
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
41022
acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
C19H24F6N2O5
MFCD00214290
flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
CHEBI:5091
CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Flecainide acetate
C19H24F6N2O5
14,4098
Soluble in dilute acetic acid,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and water.
CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
474.4
CHEBI:5091
98%
54143-56-5
MFCD00214290
flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate
RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N
acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
41022
474.4
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H361-H302-H315-H319-H335
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 258-997-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CV5792550
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer