Läs mer
Honeywell™ FLEXIDYN Light Task Plus 4 handskar
Honeywell™ FLEXIDYN Light Task Plus 4 Handskar för hantering av vassa delar i torr, oljig eller fet miljö.
Brand:  Honeywell™ NFG17X/10XL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15856805
  • 209.00 SEK / 1 par
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-01-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Nylon och glasfiberstickad handske 3/4 Bi-polymer (PU och Nitril) beläggning stickad handled
  • Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
  • Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
  • Den täta stickningen (mått 13) ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
  • Glasfibern skyddad av polyamidtråd ger mycket goda egenskaper mot skärsår
  • 3/4 Bi-polymerbeläggningen ger enastående nötnings- och perforeringsbeständighet och skyddar knogen väl
  • Dess mörka färg möjliggör arbete i en lätt smutsad miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
EC PPE kategori 2, EC-certifikatnummer 0075/797/162/06/18/1075
Grå, Blått
10, X-large
10 gauge
Nylon, Glasfiber
25 cm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Honeywell™ FLEXIDYN Light Task Plus 4 handskar > Storlek: 10/X-Large