Läs mer
Invitrogen™ Flödescytometri Sub-mikron partikelstorleksreferenssats
Beskrivning
Referenssatsen för flödescytometri under mikron partikelstorlek innehåller sex storlekar av grönt fluorescerande pärlor (som sträcker sig i diameter från 0,02 m μtill 2,0 m) μförpackade i individuella flaskor. Varje pärla är enhetlig i storlek, och de grönfluorescerande färgämnena är lokaliserade i pärlan, vilket gör pärlorna ljusare och mer fotostabila än konventionella ytfärgade pärlor.
Dessa storleksstandarder kan hjälpa till att identifiera små biopartiklar som exosomer, bakterier och virus i experimentella prover. Detta kit kan också användas som ett verktyg för att verifiera instrumentets prestanda och fastställa parametrar som är lämpliga för att analysera sub-mikron partiklar, inklusive:
Upplösningsgräns för partikelstorlek och dynamiskt omfång
Känslighet hos fotomultiplikatorrör med spridning på sidorna och framåt
Nivå på instrumentets baslinjeljud
Laser och optisk inriktning och stabilitet
Fluidiksystemets stabilitet. Pärldiametrarna
bestäms med transmissionselektronmikroskopi och pärlorna tillhandahålls som 2 mL suspensioner med en densitet av∼ 1x 10 6 pärlor/ml.
Dessa storleksstandarder kan hjälpa till att identifiera små biopartiklar som exosomer, bakterier och virus i experimentella prover. Detta kit kan också användas som ett verktyg för att verifiera instrumentets prestanda och fastställa parametrar som är lämpliga för att analysera sub-mikron partiklar, inklusive:
bestäms med transmissionselektronmikroskopi och pärlorna tillhandahålls som 2 mL suspensioner med en densitet av∼ 1x 10 6 pärlor/ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0μ m |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. FRYSA INTE. |
| Kvantitet | 6 x 2 ml |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Referenssats för flödescytometri partikelstorlek |