Läs mer
Fluconazole, 99%, Thermo Scientific™
Fluconazole, CAS # 86386-73-4, is a synthetic triazole with antifungal activity against some species of Candida. It also shows inhibitory activity against cytochrome P-450 enzymes and it is a demethylase.
1118.65 SEK - 12685.84 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 86386-73-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C13H12F2N6O |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.277 |
| MDL-nummer | MFCD00274549 |
| InChI-nyckel | RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol |
| PubChem CID | 3365 |
| ChEBI | CHEBI:46081 |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15454479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.03 |
1g |
1246.33 SEK 1118.65 SEK / 1g Save 127.68 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15464479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.06 |
5g |
4083.95 SEK 3666.65 SEK / 5g Save 417.30 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15474479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.14 |
25g |
12685.84 SEK
25g |
Beräknad leverans: 30-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 86386-73-4 | |
| 306.277 | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 3365 | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| C13H12F2N6O | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| CHEBI:46081 | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
Specifikationer
| Fluconazole | |
| 1.05 | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 3365 | |
| 306.27 |
| 86386-73-4 | |
| C13H12F2N6O | |
| 14,4122 | |
| Soluble indimethylsulfoxide and ethanol. | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O | |
| 306.277 | |
| CHEBI:46081 | |
| 99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ4810000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Fluconazole
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Fluconazole