Läs mer
Thermo Scientific™ Flytande tioglykolatmedium med indikator, dextrosmedium
Minska förberedelsetiden samtidigt som du isolerar aeroba, anaeroba och mikroaerofila organismer med detta flytande medium med tillgängliga format som uppfyller internationella industririktlinjer.
2060.00 SEK
Specifikationer
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Flytande tioglykolatmedium
Produkttyp Mikrobiologimedia
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Formatera Medietyp Tillverkningsursprung Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Formatera Medietyp Tillverkningsursprung Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17799438
Visa dokument
Thermo Scientific™
R112641
10/Pk. SB Flytande tioglykolatmedium USA
2060.00 SEK
Paket med 10
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Odla och isolera aeroba, anaeroba och mikroaerofila organismer med hjälp av Thermo Scientific™ Flytande tioglykolatmedium med indikator, dextrosmedium.
Ta bort behovet av pipettering, dispensering eller autoklavering med praktiska, förfyllda och färdiga att använda rör och flaskor med flytande tioglykolatmedium med indikator, dextros.
Fluid Thioglycollate Medium finns tillgängligt som dehydrerat odlingsmedium eller i färdiga förberedda mediarör och flaskor och i format som uppfyller internationella industriella riktlinjer för mikrobiologiska tester, inklusive United States Pharmacopeia (USP ) riktlinjer för sterilitetstestning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
USA
Flytande tioglykolatmedium
Mikrobiologimedia
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Flytande tioglykolatmedium med indikator, dextrosmedium