Läs mer
Flumazenil, 98 %
Produktkod. 15494899
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494899 100 mg 100mg
15404909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62537.MC
 Begränsad artikel
I lager
Bensodiazepinantagonist | CAS: 78755-81-4 | C15H14FN3O3 | 303,293 g/mol
Bensodiazepinantagonist
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78755-81-4
Molekylformel C15H14FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 303.293
MDL-nummer MFCD00242764
InChI-nyckel OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
PubChem CID 3373
ChEBI CHEBI:5103
IUPAC-namn ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumazenil
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,4135
Löslighetsinformation Löslig i DMSO till 25 mM
Formel vikt 303.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning