Läs mer
Flumazenil, 98%, Thermo Scientific™
Benzodiazepine antagonist
5319.15 SEK - 14432.92 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 78755-81-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H14FN3O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.293 |
| MDL-nummer | MFCD00242764 |
| InChI-nyckel | OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish |
| PubChem CID | 3373 |
| ChEBI | CHEBI:5103 |
| IUPAC-namn | ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15494899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.MC |
100mg |
5319.15 SEK
100mg |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15404909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.ME |
500mg |
14432.92 SEK
500mg |
Beräknad leverans: 02-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 78755-81-4 | |
| 303.293 | |
| OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N | |
| 3373 | |
| ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| C15H14FN3O3 | |
| MFCD00242764 | |
| flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish | |
| CHEBI:5103 | |
| CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C |
Specifikationer
| Flumazenil | |
| C15H14FN3O3 | |
| 14,4135 | |
| Soluble in DMSO to 25mM | |
| CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C | |
| 303.293 | |
| CHEBI:5103 | |
| 98% |
| 78755-81-4 | |
| MFCD00242764 | |
| flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish | |
| OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate | |
| 3373 | |
| 303.29 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : NI2922170
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold