Läs mer
Fluoxetine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A selective serotonin reuptake inhibitor
1837.65 SEK - 5114.65 SEK
Kemiska identifierare
CAS 56296-78-7
Molekylformel C17H19ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 345.79
MDL-nummer MFCD00214288
InChI-nyckel GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
PubChem CID 62857
IUPAC-namn N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
LEDER CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15473819
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61197.MF
50mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2047.54 SEK
1837.65 SEK / 50mg
Save 209.89 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15463819
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61197.MD
250mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5697.50 SEK
5114.65 SEK / 250mg
Save 582.85 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Fluoxetine hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor. It is used to treat major depressive disorder, bulimia nervosa (an eating disorder) obsessive-compulsive disorder, panic disorder and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).
Solubility
Soluble in dimethylsulfoxide and water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
56296-78-7
345.79
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
62857
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
C17H19ClF3NO
MFCD00214288
fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
Specifikationer
Fluoxetine hydrochloride
C17H19ClF3NO
14,4185
Soluble in dimethylsulfoxide and water.
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
345.79
345.79
56296-78-7
MFCD00214288
fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
62857
99%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H318-H302-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 260-101-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UI4050000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer