Läs mer
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
4700.00 SEK - 28665.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | FMC63 scFv |
|---|---|
| Klona | Y45 |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PE |
| Värd art | Human (HEK293) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17101491
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-25TESTS |
25 Tests |
4700.00 SEK
25 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17146321
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-200tests |
200 Tests |
28665.00 SEK
200 tester |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Specifikationer
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |
| Y45 | |
| PE | |
| RUO | |
| Primary |