Läs mer
Myrsyrahydrazid, 90 %
Produktkod. 10468092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10468092 25 g Glasflaska 25g
10305872 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10468092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376060250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-84-0
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.06
MDL-nummer MFCD00007589
InChI-nyckel XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
IUPAC-namn formohydrazid
LEDER C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid hydrazide
Smältpunkt 51 °C till 58 °C
Färg Vitt
Flampunkt 112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCONHNH2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 60.06
Procent renhet 90%
Fysisk form Shiny Crystalline Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.