Läs mer
Myrsyrahydrazid, 98 %
Produktkod. 11452707
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452707 100 g 100g
11442707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14901.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60,056 g/mol
Myrsyrahydrazid används som en prekursor vid framställning av 1,2,4-triazolderivat. Det används också vid syntes av 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxi-13-(beta-D-glukopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]karbazol-5,7(6H)-dion, som är ett anticancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Myrsyrahydrazid används som prekursor vid framställning av 1,2,4-triazolderivat. Det används också vid syntes av 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxi-13-(beta-D-glukopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]karbazol-5,7(6H)-dion, som är ett anticancermedel.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-84-0
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer MFCD00007589
InChI-nyckel XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
IUPAC-namn formohydrazid
LEDER C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid hydrazide
Smältpunkt 55 °C till 59 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 635759
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, etanol och aceton.
Formel vikt 60.06
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazinecarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.