Läs mer
G418 disulfate, 50mg/ml solution, Thermo Scientific™
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
1359.65 SEK - 4235.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 108321-42-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C20H44N4O18S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 692.702 |
| MDL-nummer | MFCD00058314 |
| InChI-nyckel | UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N |
| Synonym | Geneticin |
| PubChem CID | 134129582 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
| LEDER | CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15436029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AB |
10mL |
1513.40 SEK 1359.65 SEK / 10ml Save 153.75 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15446029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AD |
50mL |
4718.24 SEK 4235.65 SEK / 50ml Save 482.59 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 108321-42-2 | |
| 692.702 | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| 134129582 | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| C20H44N4O18S2 | |
| MFCD00058314 | |
| Geneticin | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
Specifikationer
| G418 disulfate | |
| Undesignated | |
| C20H44N4O18S2 | |
| Geneticin | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid | |
| 134129582 |
| 108321-42-2 | |
| 50mg/ml solution | |
| MFCD00058314 | |
| Difficult to mix. | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
| 692.702 | |
| 692.71 |
Säkerhet och hantering
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
- G418 disulfate, 50mg/ml solution
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate