Learn More
GAC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 19958-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16889434
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
This antibody is specific to GAC isoform. It has no cross reaction to KGA.
Sahai (1983) demonstrated phosphate-activated glutaminase (EC 3.5.1.2) in human platelets. It is the major enzyme yielding glutamate from glutamine. Significance of the enzyme derives from its possible implication in behavior disturbances in which glutamate acts as a neurotransmitter(Prusiner, 1981). High heritability of platelet glutaminase was indicated by studies of Sahai and Vogel (1983) who found an intraclass correlation coefficient of 0.96 for monozygotic twins and 0.53 for dizygotic twins.
Specifications
Specifications
GAC
Polyclonal
Unconjugated
GLS
AAD20, GAC, GAC-specific, GLS, GLS1, glutaminase C, K glutaminase, KIAA0838, L glutamine amidohydrolase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14660, 24398, 2744
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3Z7P3, O94925, P13264
GLS
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
GAC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato