Läs mer
Gadolinium(III)hydroxidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051125
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11398488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040507.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100634-91-1 | GdH3O3 | 208.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100634-91-1
Molekylformel GdH3O3
Molekylvikt (g/mol) 208.27
MDL-nummer MFCD00049930
InChI-nyckel ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn gadolinium(3+)trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,4326
Formel vikt 208.27 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.