Läs mer
Galantakinhydrobromid
Produktkod. 15414869
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414869 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15414869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62482.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1457.76 SEK
    1308.65 SEK / 50mg
    Save 149.11 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Centralt aktiv och långverkande acetylkolinesterashämmare | CAS: 1953-04-4 | C17H22BrNO3 | 368,27 g/mol
Centralt aktiv och långverkande acetylkolinesterashämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Galanthamine hydrobromide
CAS 4-4-1953
Färg Vitt
Molekylformel C17H22BrNO3
MDL-nummer MFCD00067672
Kvantitet 50 mg
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,4340
Synonym galanthamine hydrobromide, galantamine hydrobromide, nivalin, razadyne, mj4ptd2vvw, unii-mj4ptd2vvw, nivaline pharmaceutical, galanthamine hbr, lycoremine hydrobromide
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller DMSO
InChI-nyckel QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
LEDER CN1CCC23C=CC(CC2OC4=C(C=CC(=C34)C1)OC)O.Br
Molekylvikt (g/mol) 368.27
PubChem CID 121587
Formel vikt 368.27
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning