Läs mer
GATA6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 55435-1-AP-150UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16886895
  • 4841.78 SEK / 150µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
GATA6 is thought to be important for regulating terminal differentiation and/or proliferation.
Specifikationer
Specifikationer
GATA6
Polyclonal
Unconjugated
GATA6
GATA binding factor 6, GATA binding protein 6, GATA6, Transcription factor GATA 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14465, 2627, 29300
-20°C
Liquid
Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P46153, Q61169, Q92908
Gata6
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat