Läs mer
GATA6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4841.78 SEK
Specifikationer
| Antigen | GATA6 |
|---|---|
| Koncentration | 0.35 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16886895
|
Proteintech
55435-1-AP-150UL |
150 μL |
4841.78 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
GATA6 is thought to be important for regulating terminal differentiation and/or proliferation.Specifikationer
| GATA6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P46153, Q61169, Q92908 | |
| 14465, 2627, 29300 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GATA6 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GATA binding factor 6, GATA binding protein 6, GATA6, Transcription factor GATA 6 | |
| Gata6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |