Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad
Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad finns i en mängd olika material och storlekar. Nylon Etiketter av tyg, polypropen eller permanent gummi är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
Brand: Brady™ 142997
1596.16 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Vit matt pappersetikett (B-424) har permanent gummilim.
- B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
- Glansiga, genomskinliga etiketter är termoöverföringsskrivbara och har ett hållbart permanent akryllim (B-430)
- Glänsande, ljusgrå finish ger etiketter en klassificering och ett seriellt utseende (B-434)
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | |
| Akryl, Permanent | |
| Leverans | |
| Stansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Industrietikett | |
| Komponentetikett på insidan av panelen | |
| 1 | |
| 1500-etiketter/låda | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +89,4 °C | |
| 0,0065 tum. | |
| 0,75 x 1,5 tum | |
| 1,5 tum | |
| 43.18 mm | |
| 19.05 mm |
| CSA, RoHS, UL | |
| Vitt | |
| Matte | |
| Nylon Trasa | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP™ 33 Printer | |
| -40 °C | |
| 1500/Pk. | |
| -40 °F till 193 °F | |
| 80 lb./tum. | |
| 0.166 mm | |
| 0,75 tum | |
| 38.1 mm | |
| 0,75 tum | |
| B33-136-499 |