Learn More
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad
Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad finns i en mängd olika material och storlekar. Nylon Etiketter av tyg, polypropen eller permanent gummi är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
451.00 SEK - 2015.00 SEK
Specifications
| Formatera | Stansad |
|---|---|
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | BBP™ 33 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Product Code | Brand | Typ av lim | Färg | Material | Mått (L x B) | Price | Quantity & Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Typ av lim | Färg | Material | Mått (L x B) | Price | Quantity & Availability | ||
|
13553310
|
Brady™
142997 |
Akryl, Permanent | Vitt | Nylon Trasa | 0,75 x 1,5 tum |
2015.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
15781857
|
Brady™
143070 |
Gummi, Permanent | Vitt | papper | 2 x 3,0 tum |
451.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
15853362
|
Brady™
142891 |
Akryl, Permanent | Vitt | Polypropen | 1 x 2 tum |
892.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
13543320
|
Brady™
142885 |
Akryl, Permanent | Klart | Polyester | 1 x 2 tum |
1560.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
15486594
|
Brady™
143053 |
Akryl, Permanent | Vitt | Polypropen | 5 x 7,5 cm. |
892.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
Description
- Vit matt pappersetikett (B-424) har permanent gummilim.
- B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
- Glansiga, genomskinliga etiketter är termoöverföringsskrivbara och har ett hållbart permanent akryllim (B-430)
- Glänsande, ljusgrå finish ger etiketter en klassificering och ett seriellt utseende (B-434)
Specifications
| Stansad | |
| Icke-steril | |
| 1 |
| Termisk överföring | |
| BBP™ 33 Printer | |
| Rektangel |