Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad
Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad finns i en mängd olika material och storlekar. Nylon Etiketter av tyg, polypropen eller permanent gummi är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
Brand: Brady™ 143053
649.09 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Vit matt pappersetikett (B-424) har permanent gummilim.
- B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
- Glansiga, genomskinliga etiketter är termoöverföringsskrivbara och har ett hållbart permanent akryllim (B-430)
- Glänsande, ljusgrå finish ger etiketter en klassificering och ett seriellt utseende (B-434)
Specifikationer
| CSA, RoHS, UL | |
| Akryl, Permanent | |
| Leverans | |
| Stansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Industrietikett | |
| Allmänt ID | |
| 1 | |
| 500 etiketter/låda | |
| Rektangel | |
| -34 °C till 95 °C °C | |
| 23 lb./tum. | |
| 0.1143 mm | |
| 5 x 7,5 cm. | |
| 3 tum | |
| 81.28 mm | |
| 5.08 cm |
| Polypropenetiketter för BBP33-skrivaren | |
| Vitt | |
| Matte | |
| Polypropen | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP™ 33 Printer | |
| -70 °C | |
| 500/Pk. | |
| LabelMark, MarkWare | |
| -70 °C till +100 °C | |
| 0,0046 tum. | |
| 54.00 mm | |
| 2 tum | |
| 76.2 mm | |
| 2 tum | |
| 143053 |