Läs mer
Brady™ Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad
Allmänna och industriella BBP33-etiketter: En per rad finns i en mängd olika material och storlekar. Nylon Etiketter av tyg, polypropen eller permanent gummi är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
Brand: Brady™ 143070
328.53 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Vit matt pappersetikett (B-424) har permanent gummilim.
- B-425 termisk överföringsskrivbar polypropen är idealisk för etikettapplikationer som kräver utmärkt lösningsmedelsbeständighet och utskriftsprestanda.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
- Glansiga, genomskinliga etiketter är termoöverföringsskrivbara och har ett hållbart permanent akryllim (B-430)
- Glänsande, ljusgrå finish ger etiketter en klassificering och ett seriellt utseende (B-434)
Specifikationer
| RoHS | |
| Vitt | |
| Matte | |
| papper | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP™ 33 Printer | |
| -40 °C | |
| 500/Pk. | |
| -40 °F till 124 °F | |
| 0,0035 tum. | |
| 2 x 3,0 tum | |
| 3 tum | |
| 81.28 mm | |
| 5.08 cm |
| Gummi, Permanent | |
| Leverans | |
| Stansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Industrietikett | |
| Låg kostnad, allmän märkning | |
| 1 | |
| 500 etiketter/låda | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +51,1 °C | |
| 0.089 mm | |
| 2 tum | |
| 76.2 mm | |
| 2 tum | |
| B33-19-424 |