Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna flaskor med smal hals
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
- Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
- Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | För vätskeförvaring och provtagning |
| Inkluderar | Skruvförslutning av polypropen |
| Material | HDPE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Produkttyp | Flaska med smal mun |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |