Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna flaskor med smal hals
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Translucent |
| För användning med (applikation) | For liquid storage and sampling |
| Material | Polypropylene |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Narrow |
| Produkttyp | Wash Bottle |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Stängningsstorlek | 28/R6 |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur