Läs mer
Applied Biosystems™ GenEx Enterprise Software
GenEx av Multid Analyzes är programvara för bearbetning och analys av qPCR-data i realtid.
18000.00 SEK - 49060.00 SEK
Specifikationer
| Programvarutyp | Realtids PCR-dataanalys |
|---|---|
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktkod | Brand | Innehåll och lagring | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Innehåll och lagring | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15960433
|
Applied Biosystems™
A33918 |
Inkluderar en 2-årig licensnyckel för 1 användare |
49060.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15980433
|
Applied Biosystems™
A33920 |
Inkluderar en 6-månaders licensnyckel för 1 användare |
18000.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15970433
|
Applied Biosystems™
A33919 |
1 års licensnyckel för 1 användare |
23930.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Dess möjligheter sträcker sig från batchläsning av datafiler, grundläggande dataförbearbetning och hantering till avancerade banbrytande uttrycksprofileringsanalyser. GenEx programvara tillhandahåller metoder för att välja och validera referensgener, klassificera prover, gruppera gener, övervaka tidsberoende processer och mycket mer.
Grundläggande dataredigering och hantering
GenEx programvara v7.0 möjliggör förbearbetning av rådata med konsistens, i rätt ordning och med tillförsikt. Förbearbetningsfunktionerna inkluderar interplate-kalibrering, PCR-effektivitetskorrektion, optimal normalisering, genomisk DNA-bakgrundssubtraktion, outlier-detektion och mer.
Avancerad dataanalys
GenEx mjukvara erbjuder avancerade statistiska lösningar för dataanalys efter normalisering. Kraftfulla interaktiva presentationsverktyg underlättar genereringen av professionella illustrationer av även de mest komplexa experimentella designerna. Aktuella funktioner inkluderar standardkurvanalyser med uppskattning av detektionsgräns (känslighet), kvantifieringsgräns, dynamiskt omfång, repeterbarhet och reproducerbarhet, t-test, ANOVA och icke-parametriska tester med lämpliga korrigeringar och uppskattningar av precision, och multivariata statistiska tester inklusive Hierarchical Clustering Analysis (HCA), Neuro Component Analysis (PNCA), Nätverkskartor och Konstnärliga komponentanalyser (PNCA).
GenEx Professional vs Enterprise
GenEx Professional erbjuder en omfattande uppsättning förbehandlingsmoduler tillsammans med datavisualisering och en uppsättning analyser inklusive ett större antal statistiska analysmoduler, lämpliga för standardkurvbaserad analys såväl som genuttrycksprofilering. Programvaran GenEx Professional innehåller också guider för direkt dataimport från olika instrument.
GenEx Enterprise programvara innehåller alla moduler av GenEx Professional plus de mest avancerade dataanalyserna, inklusive Dynamic PCA, ROC curve, ANN och Support Vector Machine (SVM). GenEx Enterprise-programvaran tillhandahåller också moduler för dataanalys som överensstämmer med standarddokumenten från Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Läs mer om funktionerna i v7.0 på www.multid.se .
Specifikationer
| Realtids PCR-dataanalys | |
| Rumstemperatur |