Läs mer
Invitrogen™ Gentamicin Monoclonal Antibody (GB73.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
4600.00 SEK - 11410.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Gentamicin |
|---|---|
| Klona | GB73.3 |
| Koncentration | 1.3 mg/mL |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17890166
|
Invitrogen™
MA5-46053 |
100 μg |
4600.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11508992
|
Invitrogen™
MA110725 |
500 μg |
5000.00 SEK
500µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17800476
|
Invitrogen™
MA5-46131 |
1 mg |
11410.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
MA1-10725 detects Gentamicin. MA1-10725 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10725 immunogen is Gentamicin, conjugated to KLH.
Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic, used to treat many types of bacterial infections, particularly those caused by Gram-negative bacteria. However, gentamicin is not used for Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis or Legionella pneumophila bacterial infections (because of the risk of the patient going into shock from lipid A endotoxin found in certain gram negative organisms).Specifications
| Gentamicin | |
| 1.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| Gentamicin, conjugated to KLH. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| GB73.3 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Chemical | |
| Gentacycol; Garamycin; Gentavet; Gentamicinum; C21H43N5O7 | |
| IgG2a | |
| Protein G | |
| Antibody |