missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker) Mouse, Clone: GFAP/2076, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  EnquireBio 2670-MSM6-P1

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 15920088

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6263.25 SEK
    5424.61 SEK / 100µg
    Save 838.64 SEK
    13% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Specifikationer

Specifikationer

GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker)
Cytoplasmic
GFAP/2076
Unconjugated
Mouse
∽50kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2670
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human GFAP protein fragment (apprx. aa 101-200)
Brain or Astrocytoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.