Läs mer
GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker) Mouse, Clone: GFAP/2076, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker) |
|---|---|
| Klona | GFAP/2076 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15910088
|
EnquireBio
2670-MSM6-P0 |
20 μg | |||||||
|
15920088
|
EnquireBio
2670-MSM6-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human GFAP protein fragment (apprx. aa 101-200) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| ∽50kDa |
| GFAP/2076 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 2670 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| Brain or Astrocytoma |