Läs mer
Gibco™ Gibco™ Flaska, 100 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10608318
Kvantitet:
264 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10608318
Brand: Gibco™ 10339001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta Gibco flaskan designades för att ge bättre ergonomiska egenskaper, användarvänlighet och minskad risk för kontaminering.
Detta Gibco flaskan designades för att ge bättre ergonomiska egenskaper, användarvänlighet och minskad risk för kontaminering. Den kompakta designen av Gibco mediaflaska möjliggör enklare hantering och förvaring samt minskad förpackning. Denna flaska är steril, tom och redo att användas i cellodlingsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 100mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Beskrivning Gibco™ Bottle, 100mL, 264 Bottles, HDPE, Wide Mouth, Sterile, Fewer Resources Used, Less Waste Green Features, Room Temperature Shipping Condition, Bottles Irradiated to 10^-6 Sterility, Used in Mammalian Cell Culture
För användning med (applikation) Mammalian cell culture
Inkluderar 264 x 100mL Bottles
Material PET
nr per ärende 264 Case
Antal per förpackning 264 Pack(s)
Kvantitet 264 flaskor
Sterilitet Sterila
Produktlinje Gibco
Innehåll och lagring Sterila 264 x 100 ml flaskor bestrålade till 10-6 sterilitet.
Förvara i rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Mun Bred
Produkttyp Medieflaska