Läs mer
Invitrogen™ Gibco™ Flaska, 1000 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10080738
Kvantitet:
60 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10080738
Brand: Invitrogen™ 10341001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gibco™ Flaska, 1000 ml
Steril, tom GIBCO 1000 ml flaskor för användning i cellkulturforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material PET
Kvantitet 60 flaskor
Sterilitet Sterila
Produktlinje Gibco
Innehåll och lagring Sterila 60 x 1000 ml flaskor bestrålade till 10^-6 sterilitet. Förvara på RT
Frakt skick Rumstemperatur
Mun Bred
Produkttyp Medieflaska