Läs mer
Gibco™ Embryonala stamceller FBS, kvalificerad, amerikanskt ursprung
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Formatera:
Bottle
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Fetalt bovint serum, ES-cellkvalificerat, är speciellt testat för förmågan att upprätthålla odifferentierad cellulär morfologi hos embryonala stamceller. Det är det Gibco FBS-kvalitet och prestanda du litar på erbjuds i en FBS-alikvot för engångsbruk, vilket ger större bekvämlighet, sparar tid och är lätt att använda.
- Sera Kategori: Specialitet
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.