Läs mer
Sampling Systems™ GL45 flaska i rostfritt stål
Produktkod. 17962022 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17962022 100 mL
17972022 500 mL
17982022 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17962022 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A886100
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GL45 flaskor i rostfritt stål är idealiska för förvaring av vätskor och används inom ett brett spektrum av industrier. GL45-gängan, locket och PTFE-tätningsringen ger en hermetisk tätning som skyddar innehållet från yttre faktorer.
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt 316L rostfritt stål
  • Inkluderar en mycket använd GL45 flasktråd
  • Med ett lufttätt skruvlock med en PTFE-tätningsring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,4 oz.
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Kvantitet 1 flaska
Förslutning ingår Ja
Form Cylindrisk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 89 mm
Produkttyp Förvaringsflaska i metall
Stängningsmaterial Rostfritt stål (316L)
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Skruvlock