Läs mer
Sampling Systems™ GL45 flaska i rostfritt stål
Produktkod. 17982022 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17982022 1 L
17962022 100 mL
17972022 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982022 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A8861000
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GL45 flaskor i rostfritt stål är idealiska för förvaring av vätskor och används inom ett brett spektrum av industrier. GL45-gängan, locket och PTFE-tätningsringen ger en hermetisk tätning som skyddar innehållet från yttre faktorer.
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt 316L rostfritt stål
  • Inkluderar en mycket använd GL45 flasktråd
  • Med ett lufttätt skruvlock med en PTFE-tätningsring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Kvantitet 1 flaska
Förslutning ingår Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 175 mm
Stängningsmaterial Rostfritt stål (316L)
Diameter (metrisk) 108 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Förvaringsflaska i metall